Stampa…
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 575 EUR
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formula: C₉H₉BrOS
Peso molecolare: 245,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219472
CAS Number: 2302672-24-6