Stampa…
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452187-1G OR452187-250MG OR452187-500MG
APOSOR452187-1GEA 903 EUR
APOSOR452187-1G APOSOR452187-250MG APOSOR452187-500MG
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride 97%
(2R)-N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄N₂·2ClH
Peso molecolare: 175,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619104
CAS Number: 403712-75-4