Stampa…
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452184-1G OR452184-250MG OR452184-500MG
APOSOR452184-1GEA 786 EUR
APOSOR452184-1G APOSOR452184-250MG APOSOR452184-500MG
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO·ClH
Peso molecolare: 222,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028116
CAS Number: 23933-83-7