b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452183-1G
OR452183-250MG
OR452183-500MG
APOSOR452183-1GEA
783
EUR
APOSOR452183-1G
APOSOR452183-250MG
APOSOR452183-500MG
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-bromobenzenepropanol
Formula:
C₉H₁₂BrNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040142 CAS Number: 1260786-87-5 |