N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452181-1G
OR452181-250MG
OR452181-500MG
APOSOR452181-1GEA
786
EUR
APOSOR452181-1G
APOSOR452181-250MG
APOSOR452181-500MG
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
Formula:
C₆H₁₄N₂O·ClH Peso molecolare: 166,649 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29991785 CAS Number: 84598-51-6 |