Stampa…
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452180-1G OR452180-250MG OR452180-500MG
APOSOR452180-1GEA 783 EUR
APOSOR452180-1G APOSOR452180-250MG APOSOR452180-500MG
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10034615
CAS Number: 1018665-73-0