Stampa…
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR45218-1G OR45218-250MG
APOSOR45218-1GEA 654 EUR
APOSOR45218-1G APOSOR45218-250MG
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
2-Acetyl-4-(cyclopropyl)thiophene
Formula: C₉H₁₀OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22068104
CAS Number: 1021432-58-5