Stampa…
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452179-1G OR452179-250MG OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA 870 EUR
APOSOR452179-1G APOSOR452179-250MG APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214662
CAS Number: 938462-27-2