b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452176-1G
OR452176-250MG
OR452176-500MG
APOSOR452176-1GEA
783
EUR
APOSOR452176-1G
APOSOR452176-250MG
APOSOR452176-500MG
b-Amino-3-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-bromobenzenepropanol
Formula:
C₉H₁₂BrNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10034636 CAS Number: 254427-26-4 |