Stampa…
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452175-1G OR452175-250MG
APOSOR452175-1GEA 789 EUR
APOSOR452175-1G APOSOR452175-250MG
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17171137
CAS Number: 174302-89-7