Stampa…
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452174-1G OR452174-250MG OR452174-500MG
APOSOR452174-1GEA 873 EUR
APOSOR452174-1G APOSOR452174-250MG APOSOR452174-500MG
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Peso molecolare: 185,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214630
CAS Number: 103616-91-7