Stampa…
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452173-1G OR452173-250MG
APOSOR452173-1GEA 789 EUR
APOSOR452173-1G APOSOR452173-250MG
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methylbenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10034613
CAS Number: 35373-66-1