Stampa…
b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR452171-1G OR452171-250MG OR452171-500MG
APOSOR452171-1GEA 786 EUR
APOSOR452171-1G APOSOR452171-250MG APOSOR452171-500MG
b-Amino-3-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-bromobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Peso molecolare: 216,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827191
CAS Number: 188586-75-6