Stampa…
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 786 EUR
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Peso molecolare: 216,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827196
CAS Number: 1184472-20-5