Stampa…
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR45217-1G OR45217-250MG OR45217-5G
APOSOR45217-1GEA 524 EUR
APOSOR45217-1G APOSOR45217-250MG APOSOR45217-5G
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₇BrO₂S
Peso molecolare: 247,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32219471
CAS Number: 2231413-55-9