Stampa…
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR452169-1G OR452169-250MG OR452169-500MG
APOSOR452169-1GEA 634 EUR
APOSOR452169-1G APOSOR452169-250MG APOSOR452169-500MG
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750965
CAS Number: 127428-62-0