Stampa…
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
OR452168-1G OR452168-250MG OR452168-500MG
APOSOR452168-1GEA 786 EUR
APOSOR452168-1G APOSOR452168-250MG APOSOR452168-500MG
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827190
CAS Number: 179811-63-3