Stampa…
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 263 EUR
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Peso molecolare: 300,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701230
CAS Number: 317358-61-5