Stampa…
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 322 EUR
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701231
CAS Number: 954238-61-0