Stampa…
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452164-1G OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA 634 EUR
APOSOR452164-1G APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 187,667 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028159
CAS Number: 53360-85-3