Stampa…
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452163-1G OR452163-500MG
APOSOR452163-1GEA 655 EUR
APOSOR452163-1G APOSOR452163-500MG
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₀BrNO·ClH
Peso molecolare: 252,536 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861636
CAS Number: 41147-81-3