Stampa…
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452162-1G OR452162-500MG
APOSOR452162-1GEA 700 EUR
APOSOR452162-1G APOSOR452162-500MG
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO₂·ClH
Peso molecolare: 203,666 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861640
CAS Number: 27382-18-9