Stampa…
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(2-amino-1-phenyl-ethyl)-carbamic acid benzyl ester
OR452159-1G OR452159-500MG
APOSOR452159-1GEA 821 EUR
APOSOR452159-1G APOSOR452159-500MG
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine 97%
(S)-N-Cbz-2-amino-1-phenylethylamine
Formula: C₁₆H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 270,326 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260584
CAS Number: 130406-36-9