Stampa…
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452158-1G OR452158-500MG
APOSOR452158-1GEA 786 EUR
APOSOR452158-1G APOSOR452158-500MG
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 236,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849114
CAS Number: 137102-65-9