Stampa…
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR452157-1G OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA 786 EUR
APOSOR452157-1G APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 236,31 g/mol
Punto di fusione: 85…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09885895
CAS Number: 137102-30-8