Stampa…
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452154-1G OR452154-250MG OR452154-500MG
APOSOR452154-1GEA 786 EUR
APOSOR452154-1G APOSOR452154-250MG APOSOR452154-500MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253716
CAS Number: 191109-51-0