Stampa…
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452152-1G OR452152-25G OR452152-5G
APOSOR452152-1GEA 139 EUR
APOSOR452152-1G APOSOR452152-25G APOSOR452152-5G
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-2-amino-1-butanol
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12180538
CAS Number: 137160-74-8