Stampa…
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl (1-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR452149-1G OR452149-25G OR452149-5G
APOSOR452149-1GEA 139 EUR
APOSOR452149-1G APOSOR452149-25G APOSOR452149-5G
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Peso molecolare: 189,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974275
CAS Number: 150736-72-4