Stampa…
Cbz-L-Valinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cbz-Val-ol
OR452148-1G OR452148-5G
APOSOR452148-1GEA 85.8 EUR
APOSOR452148-1G APOSOR452148-5G
Cbz-L-Valinol 97%
Cbz-L-Valinol
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
Peso molecolare: 237,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672539
CAS Number: 6216-65-5