Stampa…
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452146-1G OR452146-25G OR452146-5G
APOSOR452146-1GEA 139 EUR
APOSOR452146-1G APOSOR452146-25G APOSOR452146-5G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Formula: C₁₆H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792493
CAS Number: 130406-31-4