Stampa…
Cbz-DL-Alaninol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 136 EUR
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209.242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12180250
CAS Number: 87905-97-3