Stampa…
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452142-1G OR452142-250MG
APOSOR452142-1GEA 897 EUR
APOSOR452142-1G APOSOR452142-250MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253728
CAS Number: 191109-48-5