(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
Formula:
C₉H₁₃NO Peso molecolare: 151.206 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09253779 CAS Number: 639054-51-6 |