Stampa…
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452140-1G OR452140-250MG
APOSOR452140-1GEA 1010 EUR
APOSOR452140-1G APOSOR452140-250MG
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827183
CAS Number: 1179634-13-9