Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR45214-1G
OR45214-250MG
APOSOR45214-1GEA
473
EUR
APOSOR45214-1G
APOSOR45214-250MG
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₀O₂S Peso molecolare: 182,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD32219469 CAS Number: 1871848-03-1 |