Stampa…
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452139-1G OR452139-250MG OR452139-500MG
APOSOR452139-1GEA 873 EUR
APOSOR452139-1G APOSOR452139-250MG APOSOR452139-500MG
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11213642
CAS Number: 1094627-41-4