Stampa…
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452138-1G OR452138-500MG
APOSOR452138-1GEA 481 EUR
APOSOR452138-1G APOSOR452138-500MG
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974024
CAS Number: 139697-98-6