Stampa…
3-Methoxybenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)propan-1-ol
OR452137-1G OR452137-500MG OR452137-5G
APOSOR452137-1GEA 263 EUR
APOSOR452137-1G APOSOR452137-500MG APOSOR452137-5G
3-Methoxybenzenepropanol 97%
3-Methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798002
CAS Number: 7252-82-6