Stampa…
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452135-1G OR452135-500MG
APOSOR452135-1GEA 394 EUR
APOSOR452135-1G APOSOR452135-500MG
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene
Formula: C₉H₁₀Br₂
Peso molecolare: 277,984 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744416
CAS Number: 90562-10-0