Stampa…
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452134-1G OR452134-500MG
APOSOR452134-1GEA 394 EUR
APOSOR452134-1G APOSOR452134-500MG
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(3-bromopropyl)benzene
Formula: C₉H₁₀Br₂
Peso molecolare: 277,984 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744408
CAS Number: 1075-28-1