Stampa…
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 661 EUR
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formula: C₁₈H₂₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223621
CAS Number: 1158750-72-1