Stampa…
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452130-1G OR452130-500MG OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA 219 EUR
APOSOR452130-1G APOSOR452130-500MG APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₂₁H₂₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094489
CAS Number: 1072502-03-4