3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR45213-1G
OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA
430
EUR
APOSOR45213-1G
APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₈O₂S Peso molecolare: 168,213 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13195793 CAS Number: 29488-33-3 |