Stampa…
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452129-1G OR452129-250MG OR452129-500MG
APOSOR452129-1GEA 807 EUR
APOSOR452129-1G APOSOR452129-250MG APOSOR452129-500MG
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄BrNO·ClH
Peso molecolare: 304,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846278
CAS Number: 1225573-65-8