Stampa…
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452126-1G OR452126-500MG OR452126-5G
APOSOR452126-1GEA 328 EUR
APOSOR452126-1G APOSOR452126-500MG APOSOR452126-5G
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14582893
CAS Number: 80676-63-7