Stampa…
1-Boc-2-acetyl-piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR452124-1G OR452124-500MG
APOSOR452124-1GEA 524 EUR
APOSOR452124-1G APOSOR452124-500MG
1-Boc-2-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-2-acetyl-piperidine
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Peso molecolare: 227,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953375
CAS Number: 201991-24-4