Stampa…
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452121-250MG OR452121-500MG
APOSOR452121-250MGEA 522 EUR
APOSOR452121-250MG APOSOR452121-500MG
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407070
CAS Number: 374794-84-0