Stampa…
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45212-1G OR45212-250MG OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA 524 EUR
APOSOR45212-1G APOSOR45212-250MG APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₀O₂S
Peso molecolare: 182,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219468
CAS Number: 1021432-60-9