Stampa…
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G OR452119-250MG OR452119-500MG
APOSOR452119-1GEA 1050 EUR
APOSOR452119-1G APOSOR452119-250MG APOSOR452119-500MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Formula: C₁₈H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 300,395 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849801
CAS Number: 906329-30-4