Stampa…
1-Boc-4-(4-piperidinyl)-piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
OR452111-1G OR452111-500MG
APOSOR452111-1GEA 394 EUR
APOSOR452111-1G APOSOR452111-500MG
1-Boc-4-(4-piperidinyl)-piperazine 97%
1-Boc-4-(4-piperidinyl)-piperazine
Formula: C₁₄H₂₇N₃O₂
Peso molecolare: 269,383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974009
CAS Number: 205059-24-1